2,2,2-Trichlorethylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Chlorameisensäure(2,2,2-trichlorethyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL23258-25MLEA
94.5
EUR
SIAL23258-25ML
SIAL23258-100ML
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat
Formel:
C₃H₂Cl₄O₂ Molecular Weight: 211,86 g/mol Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1 °C Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000810 CAS-Nummer: 17341-93-4 EINECS: 241-363-7 UN: 3277 ADR: 6.1,II |