Diammoniumhexachloroiridat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ammoniumhexachloroiridat(IV)
SIAL203475-1GEA
320
EUR
SIAL203475-1G
Diammoniumhexachloroiridat, Sigma-Aldrich®
Diammoniumhexachloroiridat
Formel:
H₈Cl₆IrN₂ Molecular Weight: 441,01 g/mol Dichte: 2,85 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010881 CAS-Nummer: 16940-92-4 EINECS: 241-007-0 |