Butylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorameisensäurebutylester
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL184462-100GEA
110
EUR
SIAL184462-100G
Butylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Butylchlorformiat
Formel:
C₅H₉ClO₂ Molecular Weight: 136,58 g/mol Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 1,0513 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000650 CAS-Nummer: 592-34-7 EINECS: 209-750-5 UN: 2743 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...