Ethylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromessigsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL17020-100MLEA
37.4
EUR
SIAL17020-100ML
SIAL17020-1L
SIAL17020-500ML
Ethylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylbromacetat
Formel:
BrCH₂COOCH₂CH₃ Molecular Weight: 167 g/mol Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 58 °C |
MDL:
MFCD00000191 CAS-Nummer: 105-36-2 EINECS: 203-290-9 UN: 1603 ADR: 6.1,II |