Methylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL157910-25GEA 27.1 EUR
SIAL157910-25G SIAL157910-100G
Methylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Methylbromacetat
Formel: BrCH₂COOCH₃
Molecular Weight: 152,98 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1,635 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60 °C
MDL: MFCD00000189
CAS-Nummer: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN: 2643
ADR: 6.1,II