3-Methyl-1,2-butadien, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methylbuta-1,2-dien
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL110930-1GEA 111 EUR
SIAL110930-1G
3-Methyl-1,2-butadien, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1,2-butadiene
Formel: C₅H₈
Molecular Weight: 68,12 g/mol
Siedepunkt: 40 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –113,6 °C
Dichte: 0,6831 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00008896
CAS-Nummer: 598-25-4
EINECS: 209-926-1