Salpetersäure 1 mol/l (1 N) volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
Gefahr
REGENO21001EA 39 EUR
REGENO21001
Salpetersäure 1 mol/l (1 N) volumetrische Lösung
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Dichte: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III