Wasser Reag. Ph. Eur. 1095507 partikelfrei
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Wasserstoffoxid
, Hydrogenoxid
87962.290EA
59.4
EUR
87962.290
Wasser Reag. Ph. Eur. 1095507 partikelfrei
Wasser
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat.
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18,02 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |