3-Fluorphthalsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Fluor-1,2-benzoldicarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41139.0001EA 54.3 EUR
8.41139.0001
3-Fluorphthalsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Fluorphthalsäure
Formel: C₈H₅FO₄
Molecular Weight: 184,12 g/mol
MDL: MFCD00039524
CAS-Nummer: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 158 - 161 °C
Molar Mass 184.12 g/mol