Ethylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cyanessigsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00882.9025EA 0 EUR
8.00882.9999 8.00882.9025
Ethylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylcyanacetat
Formel: C₅H₇NO₂
Molecular Weight: 113,12 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001940
CAS-Nummer: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 13,03821
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 20 g/l (20°C)
Melting Point -22 °C
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4166 (20 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460°C
Synonyms Cyanoacetic acid ethyl ester
Hill Formula C5H7NO2
Chemical Formula NCCH2COOC2H5