Ethylchlorformiat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Chlorameisensäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00881.9025EA 0 EUR
8.00881.9025 8.00881.0250 8.00881.1000 8.00881.0100 8.00881.9999
Ethylchlorformiat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylchlorformiat
Formel: C₃H₅ClO₂
Molecular Weight: 108,52 g/mol
Siedepunkt: 93 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000644
CAS-Nummer: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1 (3, 8),I
Merck Index: 12,03831