Kaliumdichromat 1/60 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: KaliumbichromatKaliumpyrochromat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09928.0001EA 37.7 EUR
1.09928.0001
Kaliumdichromat 1/60 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 4.1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials