Dithizon Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,5-Diphenylthiocarbazon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03092.0025EA 200 EUR
1.03092.0025 1.03092.0005
Dithizon Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Dithizon
Formel: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
Molecular Weight: 256,33 g/mol
Siedepunkt: 406 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168 °C
MDL: MFCD00003025
CAS-Nummer: 60-10-6
EINECS: 200-454-1
Merck Index: 13,03413
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 168 °C (decomposition)
Molar Mass 256.32 g/mol
Bulk Density 250 kg/m3