Salpetersäure 0.5 mol/l (0.5 N)

Lieferant: Bernd Kraft

KRAF05204.2000EA 0 EUR
KRAF05204.2000 KRAF05204.5020 KRAF05204.4000 KRAF05204.3000
Salpetersäure 0.5 mol/l (0.5 N)
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR