Salpetersäure 53 - 55%, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

KRAF01110.4100EA 87.9 EUR
KRAF01110.4100
Salpetersäure 53 - 55%, reinst
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR