Salpetersäure 0.1 M HNO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
35318-1LEA 104.19 EUR
35318-1L
Salpetersäure 0.1 M HNO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-791-2
UN: 3264
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective