Salpetersäure ≥69%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
30702-2.5LEA 113.38 EUR
30702-2.5L
Salpetersäure ≥69%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -38 °C
Dichte: 1,420 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 69 - 70 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Silver (Ag) Max. 0.000001 %
Aluminium (Al) Max. 0.000005 %
Arsenic (As) Max. 0.000001 %
Barium (Ba) Max. 0.000001 %
Beryllium (Be) Max. 0.000001 %
Bismuth (Bi) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000001 %
Cobalt (Co) Max. 0.000001 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000001 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Germanium (Ge) Max. 0.000005 %
Potassium (K) Max. 0.00001 %
Lithium (Li) Max. 0.000001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000001 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.000002 %
Sodium (Na) Max. 0.00005 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.000001 %
Strontium (Sr) Max. 0.000001 %
Titanium (Ti) Max. 0.00001 %
Thallium (Tl) Max. 0.000005 %
Vanadium (V) Max. 0.000001 %
Zinc (Zn) Max. 0.000005 %
Zirconium (Zr) Max. 0.00001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.00002 %
Chloride (Cl) Max. 0.00005 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.00005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.00005 %
APHA Max. 10