Volasil 0244 volatile, klar, farblos
Achtung
633004VEA 0 EUR
633004V
Volasil 0244 volatile, klar, farblos
Octamethylcyclotetrasiloxan
Low toxicity, low odour solvent for a wide range of organic materials
  • Ozonfreundlich
Formel: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Molecular Weight: 296,62 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00003269
CAS-Nummer: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06843
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Spec Clear fluid free from extraneous matter
Water <75 ppm
Content - D4 96.00 - 100.00%