Isopropylcyanacetat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Cyanessigsäureisopropylester
MAYBSB01086.10EA
0
EUR
MAYBSB01086.10
MAYBSB01086.1
MAYBSB01086.50
Isopropylcyanacetat
Isopropylcyanacetat
Formel:
C₆H₉NO₂ Molecular Weight: 127,14 g/mol |
MDL:
MFCD00019842 CAS-Nummer: 13361-30-3 EINECS: 236-421-3 |