2,6-Dichlorbenzothiazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB01025EAEA 0 EUR
MAYBSB01025EA MAYBSB01025DA
2,6-Dichlorbenzothiazol
2,6-Dichlorobenzothiazole
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Molecular Weight: 204,08 g/mol
MDL: MFCD00044101
CAS-Nummer: 3622-23-9
EINECS: 222-819-4