1-(3-Iodpropoxy)-4-chlorbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRH01447DAEA 0 EUR
MAYBRH01447DA MAYBRH01447EA
1-(3-Iodpropoxy)-4-chlorbenzol
1-(3-Iodpropoxy)-4-chlorbenzol
Formel: C₉H₁₀ClIO
CAS-Nummer: 119795-57-2