1-(2-Nitrophenyl)pyrrol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD03294.50EA
0
EUR
MAYBCD03294.50
MAYBCD03294.1
MAYBCD03294.10
1-(2-Nitrophenyl)pyrrol
1-(2-Nitrophenyl)pyrrole
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ |
MDL:
MFCD00047062 CAS-Nummer: 33265-60-0 |