2-Iodfluoren
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB10887.1EA
0
EUR
MAYBBTB10887.1
MAYBBTB10887.10
2-Iodfluoren
2-Iodfluoren
Formel:
C₁₃H₉I Molecular Weight: 292,12 g/mol |
MDL:
MFCD00019049 CAS-Nummer: 2523-42-4 |