2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Nitro-2,4,6-trimethoxybenzol
, 2,4,6-Trimethoxynitrobenzol
MAYBBTB09099.1EA
0
EUR
MAYBBTB09099.1
CHMPBTB09099.50
CHMPBTB09099.10
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzol
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzol
Formel:
C₉H₁₁NO₅ Molecular Weight: 213,19 g/mol Schmelzpunkt: 153 °C |
MDL:
MFCD00016992 CAS-Nummer: 14227-18-0 |