2-Amino-3-brom-5-methylpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-5-methyl-2-pyridylamin
, 2-Amino-3-brom-5-picolin
, 3-Brom-5-methylpyridin-2-amin
MAYB31-111.0010EA
0
EUR
MAYB31-111.0010
2-Amino-3-brom-5-methylpyridin
2-Amino-3-brom-5-methylpyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,04 g/mol |
MDL:
MFCD00068231 CAS-Nummer: 17282-00-7 |