4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-Diamino-4,5-dichlorbenzol4,5-Dichlorbenzol-1,2-diamin4,5-Dichlor-1,2-phenylendiamin
MAYB02-7389EA 0 EUR
MAYB02-7389
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Molecular Weight: 177,03 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163 °C
MDL: MFCD00007723
CAS-Nummer: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III