Anilin-[Ring-D5] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-DLM-862-1EA
217
EUR
PROOCIL-DLM-862-1
PROOCIL-DLM-862-5
Anilin-[Ring-D5] (98% D)
Anilin-[Ring-D5]
Formel:
C₆H₂D₅N Molecular Weight: 98,09 g/mol Schmelzpunkt: –6,3 °C Dichte: 1,077 g/cm³ (20 °C) |
CAS-Nummer:
4165-61-1 EINECS: 224-015-9 |