2,5-Di-tert-butylhydrochinon, Millipore®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem

Synonyme: BHQ

286888-100EA 34 EUR
286888-100
2,5-Di-tert-butylhydrochinon, Millipore®
2,5-Di-tert-butylhydrochinon
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Molecular Weight: 222,33 g/mol
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 212 °C
Dichte: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008825
CAS-Nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR