Salpetersäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
4868.EA
0
EUR
4868.
Salpetersäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Molecular Weight: 63,01 g/mol Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) | 0.998-1.002 |