Neutralrot, zertifizierbare Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Basisrot 52-Amino-8-(dimethylamino)-3-methylphenaziniumchloridN8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazindiamin Monohydrochlorid
E895-100GEA 932 EUR
E895-100G
Neutralrot, zertifizierbare Qualität
Neutralrot
A cationic azine dye slightly soluble in water and ethanol. Used as a weak nuclear stain and as a supravital stain of fresh peripheal blood.
Formel: C₁₅H₁₇ClN₄
Molecular Weight: 288,78 g/mol
Schmelzpunkt: 290 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012651
CAS-Nummer: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571