cis-1,2-Cyclohexandicarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L10466.22EA 117 EUR
L10466.22 L10466.14
cis-1,2-Cyclohexandicarbonsäure ≥98%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 189…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064949
CAS-Nummer: 610-09-3
EINECS: 000-000-0