7-Nitro-1H-indazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Nitro-1H-indazol7-NINA
L07970.14EA 788 EUR
L07970.14 L07970.03 L07970.06
7-Nitro-1H-indazol ≥98%
7-Nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molecular Weight: 163,14 g/mol
Schmelzpunkt: 184…189 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (293 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022789
CAS-Nummer: 2942-42-9
EINECS: 220-934-4