Ethylchlorformiat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorameisensäureethylester
L06311.C4EA
0
EUR
L06311.C4
ABCRAB171538.0500
L06311.22
L06311.06
L06311.36
L06311.PG
Ethylchlorformiat ≥97%
Ethylchlorformiat
Formel:
C₃H₅ClO₂ Molecular Weight: 108,52 g/mol Siedepunkt: 92…93 °C Schmelzpunkt: –81 °C Dichte: 1,136 Flammpunkt: 10 °C (50 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000644 CAS-Nummer: 541-41-3 EINECS: 208-778-5 UN: 1182 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,03831 |