Methylisovalerat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L06241.30EA
79.5
EUR
L06241.30
L06241.18
Methylisovalerat ≥98%
Methylisovalerat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 115…117 °C Dichte: 0,880 Flammpunkt: 16 °C (60 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042866 CAS-Nummer: 556-24-1 EINECS: 209-117-3 UN: 2400 ADR: 3,II Merck Index: 12,06166 |