N-(3-Bromphenyl)maleimid 96%
Achtung
H50586.MDEA 77.27 EUR
H50586.MD H50586.03
N-(3-Bromphenyl)maleimid 96%
N-(3-Bromphenyl)maleimid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Molecular Weight: 252,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01026470
CAS-Nummer: 53534-14-8