4,6-Dibrompyrimidin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H27254.06EA 799 EUR
H27254.06 H27254.03
4,6-Dibrompyrimidin 95%
4,6-Dibromopyrimidine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233946
CAS-Nummer: 36847-10-6
UN: 3261
ADR: 8,III