Butylvinylether ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
stabilisiert mit Kaliumhydroxid 100 ppm
B23673.AEEA
25.5
EUR
B23673.AE
B23673.AP
Butylvinylether ≥98% stabilisiert
Butylvinylether
Formel:
C₆H₁₂O Molecular Weight: 100,16 g/mol Siedepunkt: 92…94 °C Schmelzpunkt: –113 °C Dichte: 0,778 Flammpunkt: –12 °C (10 °F) |
MDL:
MFCD00009454 CAS-Nummer: 111-34-2 EINECS: 203-860-7 UN: 3271 ADR: 3,II |