5-Fluor-2-nitrobenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B23133.06EA
83.9
EUR
B23133.06
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure ≥97%
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₄FNO₄ Molecular Weight: 185,11 g/mol Schmelzpunkt: 134…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055635 CAS-Nummer: 320-98-9 |