4-Fluorphthalsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluor-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
B21352.03EA
34.8
EUR
B21352.03
B21352.14
B21352.06
4-Fluorphthalsäureanhydrid ≥98%
4-Fluorphthalsäureanhydrid
Formel:
C₈H₃FO₃ Molecular Weight: 166,11 g/mol Siedepunkt: 147…149 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 74…79 °C Dichte: 1,500 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191363 CAS-Nummer: 319-03-9 |