Trichlormethylchlorformiat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: PalitDiphosgenPerstoffTrichlormethylchlorkohlensäureesterChlorameisensäure(trichlormethyl)ester
A17444.18EA 140 EUR
A17444.18 A17444.09 A17444.30
Trichlormethylchlorformiat ≥98%
Trichlormethylchlorformiat
Formel: C₂Cl₄O₂
Molecular Weight: 197,83 g/mol
Siedepunkt: 128 °C
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1,640
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015553
CAS-Nummer: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,03368