4-Amino-2,6-dichlorpyrimidin ≥98%
|
Achtung
|
A17294.06EA
57.3
EUR
A17294.06
4-Amino-2,6-dichlorpyrimidin ≥98%
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Formel:
C₄H₃Cl₂N₃ Molecular Weight: 163,99 g/mol Schmelzpunkt: 272…274 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038015 CAS-Nummer: 10132-07-7 EINECS: 233-369-3 |