5-Chlor-2-thenoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chlor-2-thiophencarbonsäure5-Chlorthiophen-2-carbonsäure
A15209.22EA 341 EUR
A15209.22
5-Chlor-2-thenoesäure ≥98%
5-Chlor-2-thenoesäure
Formel: C₅H₃ClO₂S
Molecular Weight: 162,6 g/mol
Schmelzpunkt: 149…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041426
CAS-Nummer: 24065-33-6
EINECS: 000-000-0