3-Fluorphthalsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluor-1,2-benzoldicarbonsäure
A13656.06EA
84.5
EUR
A13656.06
A13656.14
3-Fluorphthalsäure ≥97%
3-Fluorphthalsäure
Formel:
C₈H₅FO₄ Molecular Weight: 184,12 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 170 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039524 CAS-Nummer: 1583-67-1 EINECS: 216-433-5 |