5-Fluor-2-indolcarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A12794.06EA
140
EUR
A12794.06
A12794.03
A12794.14
5-Fluor-2-indolcarbonsäure ≥98%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆FNO₂ Molecular Weight: 179,15 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 259 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005612 CAS-Nummer: 399-76-8 EINECS: 206-919-5 |