Methylbromacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A10605.0BEA
256
EUR
A10605.0B
A10605.30
A10605.18
Methylbromacetat ≥98%
Methylbromacetat
Formel:
BrCH₂COOCH₃ Molecular Weight: 152,98 g/mol Siedepunkt: 144…145 °C Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 1,655 Flammpunkt: 62 °C (143 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000189 CAS-Nummer: 96-32-2 EINECS: 202-499-2 UN: 2643 ADR: 6.1,II |