Ammoniumhexachloroplatinat(IV) (≥43,4% Pt)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumhexachloroplatinat
, Diammoniumhexachloroplatinat
12882.03EA
139
EUR
12882.03
12882.06
Ammoniumhexachloroplatinat(IV) (≥43,4% Pt)
Ammoniumhexachloroplatinat(IV)
Electroplating of platinum, manufacturing of platinum sponge
Formel:
H₈Cl₆N₂Pt Molecular Weight: 443,87 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 3,06 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010886 CAS-Nummer: 16919-58-7 EINECS: 240-973-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00582 |