Diammoniumhexachloroiridat (41% Ir) ≥99,994% (Metall-Basis) Ir ≥ 41%, Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ammoniumhexachloroiridat(IV)
10712.03EA
321
EUR
10712.03
10712.06
10712.77
Diammoniumhexachloroiridat (41% Ir) ≥99,994% (Metall-Basis) Ir ≥ 41%, Premion®
Diammoniumhexachloroiridat
Formel:
H₈Cl₆IrN₂ Molecular Weight: 441,01 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 2,86 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010881 CAS-Nummer: 16940-92-4 EINECS: 241-007-0 |