8-Bromcaprylsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 8-Bromoctansäureω-Bromoctansäureω-Bromcaprylsäure
ACRO367660500EA 412 EUR
ACRO367660500 ACRO367660100
8-Bromcaprylsäure 95%
8-Bromcaprylsäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₆COOH
Molecular Weight: 223,11 g/mol
Siedepunkt: 147…150 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 36…41 °C
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00004430
CAS-Nummer: 17696-11-6
UN: 3261
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥94 %