Trimethylorthoformiat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethoxymethan
, Orthoameisensäuretrimethylester
ACRO148661000EA
20.3
EUR
ACRO148661000
ACRO148660010
ACRO148660050
ACRO148665000
Trimethylorthoformiat 99%
Trimethylorthoformiat
Formel:
C₄H₁₀O₃ Molecular Weight: 106,12 g/mol Siedepunkt: 101…102 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –53 °C Dichte: 0,97 g/cm³ Flammpunkt: 13 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008483 CAS-Nummer: 149-73-5 EINECS: 205-745-7 UN: 3271 ADR: 3,II Merck Index: 12,07012 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Elemental Analysis | 8.51 to 9.21 % (N) |