(±)-γ-Valerolacton 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(±)-Pentan-4-olid
, (±)-4-Hydroxyvaleriansäurelacton
, (±)-Pentansäure-γ-lacton
ACRO140791000EA
47.9
EUR
ACRO140791000
ACRO140795000
(±)-γ-Valerolacton 98%
(±)-γ-Valerolacton
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 207…208 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 1,05 g/cm³ Flammpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005400 CAS-Nummer: 108-29-2 EINECS: 203-569-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |